Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS27A Protein
A cDNA sequence encoding the RPS27A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1160.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 7311; 7314; 6233; 7316
Name RPS27A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol RPS27A; UBB; UBC; UBA52
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13356-B-EC-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13356-B-EC-100UG
100 μg
1160.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
7311; 7314; 6233; 7316
Research Use Only
RPS27A; UBB; UBC; UBA52
Human
Biotin
RPS27A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
The Ubiquitin protein solution contains 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.