Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPP30 Protein
A cDNA sequence encoding the RPP30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | RPP30 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983289
|
enQuireBio™
QP13350-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973289
|
enQuireBio™
QP13350-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963289
|
enQuireBio™
QP13350-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RPP30 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RPP30 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT, 200mM NaCl and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVFADL DLRAGSDLKA LRGLVETAAH LGYSVVAINH IVDFKEKKQE IEKPVAVSEL FTTLPIVQGK SRPIKILTRL TIIVSDPSHC NVLRATSSRA RLYDVVAVFP KTEKLFHIAC THLDVDLVCI TVTEKLPFYF KRPPINVAID RGLAFELVYS PAIKDSTMRR YTISSALNLM QICKGKNVII SSAAERPLEI RGPYDVANLG LLFGLSESDA KAAVSTNCRA ALLHGETRKT AFGIISTVKK PRPSEGDEDC LPASKKAKCE G | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |