Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPIA Protein
A cDNA sequence encoding the RPIA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 22934
Name RPIA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol RPIA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13340-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13340-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13340-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
22934
Research Use Only
RPIA
Human
His
The RPIA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT,40% glycerol, 200mM NaCl, 2mM EDTA and 0.2mM PMSF.
RPIA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQRPGPFSTL YGRVLAPLPG RAGGAASGGG GNSWDLPGSH VRLPGRAQSG TRGGAGNTST SCGDSNSICP APSTMSKAEE AKKLAGRAAV ENHVRNNQVL GIGSGSTIVH AVQRIAERVK QENLNLVCIP TSFQARQLIL QYGLTLSDLD RHPEIDLAID GADEVDADLN LIKGGGGCLT QEKIVAGYAS RFIVIADFRK DSKNLGDQWH KGIPIEVIPM AYVPVSRAVS QKFGGVVELR MAVNKAGPVV TDNGNFILDW KFDRVHKWSE VNTAIKMIPG VVDTGLFINM AERVYFGMQD GSVNMREKPF C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.