Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNLS Protein
A cDNA sequence encoding the RNLS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | RNLS Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973239
|
enQuireBio™
QP13333-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963239
|
enQuireBio™
QP13333-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953239
|
enQuireBio™
QP13333-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RNLS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RNLS solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALLRRQ TSGPLYLAVW DKAEDSGGRM TTACSPHNPQ CTADLGAQYI TCTPHYAKKH QRFYDELLAY GVLRPLSSPI EGMVMKEGDC NFVAPQGISS IIKHYLKESG AEVYFRHRVT QINLRDDKWE VSKQTGSPEQ FDLIVLTMPV PEILQLQGDI TTLISECQRQ QLEAVSYSSR YALGLFYEAG TKIDVPWAGQ YITSNPCIRF VSIDNKKRNI ESSEIGPSLV IHTTVPFGVT YLEHSIEDVQ ELVFQQLENI LPGLPQPIAT KCQKWRHSQV TNAAANCPGQ MTLHHKPFLA CGGDGFTQSN FDGCITSALC VLEALKNYI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |