Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RND1 Protein
A cDNA sequence encoding the RND1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name RND1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13327-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13327-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13327-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RND1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RND1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKERRAPQPV VARCKLVLVG DVQCGKTAML QVLAKDCYPE TYVPTVFENY TACLETEEQR VELSLWDTSG SPYYDNVRPL CYSDSDAVLL CFDISRPETV DSALKKWRTE ILDYCPSTRV LLIGCKTDLR TDLSTLMELS HQKQAPISYE QGCAIAKQLG AEIYLEGSAF TSEKSIHSIF RTASMLCLNK PSPLPQKSPV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.