Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNASE3 Protein
A cDNA sequence encoding the RNASE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | RNASE3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943209
|
enQuireBio™
QP13323-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953209
|
enQuireBio™
QP13323-HIS-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15923209
|
enQuireBio™
QP13323-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15933209
|
enQuireBio™
QP13323-HIS-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963209
|
enQuireBio™
QP13323-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RNASE3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RNASE3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADPRPPQFTR AQWFAIQHIS LNPPRCTIAM RAINNYRWRC KNQNTFLRTT FANVVNVCGN QSIRCPHNRT LNNCHRSRFR VPLLHCDLIN PGAQNISNCR YADRPGRRFY VVACDNRDPR DSPRYPVVPV HLDTTIHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |