Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RLN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | RLN2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15903209
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-EC-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15983199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15993199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-50UG |
50 μg |
1445.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963199
|
enQuireBio™
QP13322-HIS-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RLN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RLN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDSWMEEV IKLCGRELVR AQIAICGMST WSKRSLSQED APQTPRPVAE IVPSFINKDT ETINMMSEFV ANLPQELKLT LSEMQPALPQ LQQHVPVLKD SSLLFEEFKK LIRNRQSEAA DSSPSELKYL GLDTHSRKKR QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |