Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOV Protein
A cDNA sequence encoding the RHOV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name RHOV Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13320-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13320-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13320-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RHOV Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RHOV solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 2M Urea, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPRELS EAEPPPLRAP TPPPRRRSAP PELGIKCVLV GDGAVGKSSL IVSYTCNGYP ARYRPTALDT FSVQVLVDGA PVRIELWDTA GQEDFDRLRS LCYPDTDVFL ACFSVVQPSS FQNITEKWLP EIRTHNPQAP VLLVGTQADL RDDVNVLIQL DQGGREGPVP QPQAQGLAEK IRACCYLECS ALTQKNLKEV FDSAILSAIE HKARLEKKLN AKGVRTLSRC RWKKFFCFV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.