Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOD Protein
A cDNA sequence encoding the RHOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | RHOD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15953179
|
enQuireBio™
QP13316-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973179
|
enQuireBio™
QP13316-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963179
|
enQuireBio™
QP13316-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RHOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RHOD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 200mM NaCl, 2mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVKVVLVGDG GCGKTSLLMV FADGAFPESY TPTVFERYMV NLQVKGKPVH LHIWDTAGQD DYDRLRPLFY PDASVLLLCF DVTSPNSFDN IFNRWYPEVN HFCKKVPIIV VGCKTDLRKD KSLVNKLRRN GLEPVTYHRG QEMARSVGAV AYLECSARLHDNVHAVFQEA AEVALSSRGR NFWRRITQGF C | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |