missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RGS19 Protein

A cDNA sequence encoding the RGS19 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 3905.00 CHF

Spezifikation

Name RGS19 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13310-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15983159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13310-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15973159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13310-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

RGS19 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RGS19 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPTPHEAEKQ ITGPEEADRP PSMSSHDTAS PAAPSRNPCC LCWCCCCSCS WNQERRRAWQ ASRESKLQPL PSCEVCATPS PEEVQSWAQS FDKLMHSPAG RSVFRAFLRT EYSEENMLFW LACEELKAEA NQHVVDEKAR LIYEDYVSIL SPKEVSLDSR VREGINKKMQ EPSAHTFDDA QLQIYTLMHR DSYPRFLSSP TYRALLLQGP SQSSSEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications