Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS17 Protein
A cDNA sequence encoding the RGS17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name RGS17 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13309-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13309-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13309-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RGS17 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RGS17 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl,1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRKRQQSQNE GTPAVSQAPG NQRPNNTCCF CWCCCCSCSC LTVRNEERGE NAGRPTHTTK MESIQVLEEC QNPTAEEVLS WSQNFDKMMK APAGRNLFRE FLRTEYSEEN LLFWLACEDL KKEQNKKVIE EKARMIYEDY ISILSPKEVS LDSRVREVIN RNLLDPNPHM YEDAQLQIYT LMHRDSFPRF LNSQIYKSFV ESTAGSSSES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.