Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS14 Protein
A cDNA sequence encoding the RGS14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 10636
Name RGS14 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol RGS14
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15903159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13307-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15993149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13307-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13307-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
10636
Research Use Only
RGS14
Human
His
RGS14 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, 10% glycerol, 1mM DTT and 200mM NaCl.
RGS14 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGKPKHLGV PNGRMVLAVS DGELSSTTGP QGQGEGRGSS LSIHSLPSGP SSPFPTEEQP VASWALSFER LLQDPLGLAY FTEFLKKEFS AENVTFWKAC ERFQQIPASD TQQLAQEARN IYQEFLSSQA LSPVNIDRQA WLGEEVLAEP RPDMFRAQQL QIFNLMKFDS YARFVKSPLY RECLLAEAEG RPLREPGSSR LGSPDATRKK PKLKPGKSLP LGVEELGQLP PVEGPGGRPL RKSFRRELGG TANAALRRES QGSLNSSASL DLGFLAFVSS KSESHRKSLG STEGESESRP GKYCCVYLPD GTASLALARP GLTIRDMLAG ICEKRGLSLPDIKVYLVGNE QALVLDQDCT VLADQEVRLE NRITFELELT ALERVVRISA KPTKRLQEAL QPILEKHGLS PLEVVLHRPG EKQPLDLGKL VSSVAAQRLV LDTLPGVKIS KARDKSPCRS QGCPPRTQDK ATHPPPASPS SLVKVPSSAT GKRQTCDIEG LVELLNRVQS SGAHDQRGLLRKEDLVLPEF LQLPAQGPSS EETPPQTKSA AQPIGGSLNS TTDSAL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.