Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS1 Protein
A cDNA sequence encoding the RGS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name RGS1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13306-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13306-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13306-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RGS1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RGS1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRAAAI STPKLDKMPG MFFSANPKEL KGTTHSLLDD KMQKRRPKTF GMDMKAYLRS MIPHLESGMK SSKSKDVLSA AEVMQWSQSL EKLLANQTGQ NVFGSFLKSE FSEENIEFWL ACEDYKKTES DLLPCKAEEI YKAFVHSDAA KQINIDFRTR ESTAKKIKAP TPTCFDEAQK VIYTLMEKDS YPRFLKSDIY LNLLNDLQAN SLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.