Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Resistin / ADSF / RETN Protein
Artikelnummer. 16064450
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16064450
Marke: enQuireBio™ QP6599ec1mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001180303.1
Gen-ID (Entrez) 56729
Name Resistin / ADSF / RETN Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RETN
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz KTLCSMEEAI NERIQEVAGS LIFRAISSIG LECQSVTSRG DLATCPRGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRVQP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.