Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RERG Protein
A cDNA sequence encoding the RERG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name RERG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13299-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13299-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15953129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13299-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RERG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RERG solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKSAEVKLA IFGRAGVGKS ALVVRFLTKR FIWEYDPTLE STYRHQATID DEVVSMEILD TAGQEDTIQR EGHMRWGEGF VLVYDITDRG SFEEVLPLKN ILDEIKKPKN VTLILVGNKA DLDHSRQVST EEGEKLATEL ACAFYECSAC TGEGNITEIF YELCREVRRR RMVQGKTRRR SSTTHVKQAI NKMLTKISS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.