missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Relaxin-2 (B-33/A-24) Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Relaxin-2 (B-33/A-24) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Relaxin-2 (B-33/A-24) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 6019 |
| Molekulargewicht | 2.7 kDa (A chain), 3.9 kDa (B chain) |
| Name | Relaxin-2 (B-33/A-24) |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Relaxin-2 protein Val23-Arg55 (B chain),with an N-terminal Met & Gln162-Cys185 (A chain) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked heterodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur