Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG4 Protein
A cDNA sequence encoding the REG4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Name REG4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13294-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13294-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13294-1MG
1 mg
5645.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
REG4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris, pH 8.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS HMDIIMRPSC APGWFYHKSN CYGYFRKLRN WSDAELECQS YGNGAHLASI LSLKEASTIA EYISGYQRSQ PIWIGLHDPQ KRQQWQWIDG AMYLYRSWSG KSMGGNKHCA EMSSNNNFLT WSSNECNKRQ HFLCKYRP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.