Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RDBP Protein
A cDNA sequence encoding the RDBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 7936
Name RDBP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol NELFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13291-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13291-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13291-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
7936
Research Use Only
NELFE
Human
His
The RDBP protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.
RDBP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLVIPPGLSE EEEALQKKFN KLKKKKKALL ALKKQSSSST TSQGGVKRSL SEQPVMDTAT ATEQAKQLVK SGAISAIKAE TKNSGFKRSR TLEGKLKDPE KGPVPTFQPF QRSISADDDL QESSRRPQRK SLYESFVSSS DRLRELGPDG EEAEGPGAGD GPPRSFDWGY EERSGAHSSA SPPRSRSRDR SHERNRDRDR DRERDRDRDR DRDRERDRDR DRDRDRDRER DRDRERDRDR DREGPFRRSD SFPERRAPRK GNTLYVYGED MTPTLLRGAF SPFGNIIDLS MDPPRNCAFV TYEKMESADQ AVAELNGTQV ESVQLKVNIA RKQPMLDAAT GKSVWGSLAV QNSPKGCHRD KRTQIVYSDD VYKENLVDGF
RDBP purity was found to be greater than 85% as determined by SDS-PAGE.