Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001009922.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 25898 |
| Name | RCHY1 Protein |
| Menge | 50 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | RCHY1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |