Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP5 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name RBP5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13284-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13284-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13284-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RBP5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RBP5 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPPNLTGYYR FVSQKNMEDY LQALNISLAV RKIALLLKPD KEIEHQGNHM TVRTLSTFRN YTVQFDVGVE FEEDLRSVDG RKCQTIVTWE EEHLVCVQKG EVPNRGWRHW LEGEMLYLEL TARDAVCEQV FRKVR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.