missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RBM8A Protein

A cDNA sequence encoding the RBM8A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 7525.00 CHF

Spezifikation

Name RBM8A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15973069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13281-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15953069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13281-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15963069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13281-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

RBM8A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RBM8A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MADVLDLHEA GGEDFAMDED GDESIHKLKE KAKKRKGRGF GSEEGSRARM REDYDSVEQD GDEPGPQRSV EGWILFVTGV HEEATEEDIH DKFAEYGEIK NIHLNLDRRT GYLKGYTLVE YETYKEAQAA MEGLNGQDLM GQPISVDWCF VRGPPKGKRR GGRRRSRSPD RRRRLEHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications