Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBM11 Protein
A cDNA sequence encoding the RBM11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name RBM11 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13278-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15973059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13278-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15963059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13278-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RBM11 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RBM11 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFPAQEE ADRTVFVGNL EARVREEILY ELFLQAGPLT KVTICKDREG KPKSFGFVCF KHPESVSYAI ALLNGIRLYG RPINVQYRFG SSRSSEPANQ SFESCVKINS HNYRNEEMLV GRSSFPMQYF PINNTSLPQE YFLFQKMQWH VYNPVLQLPY YEMTAPLPNS ASVSSSLNHV PDLEAGPSSY KWTHQQPSDS DLYQMTAPLP NSASVSSSLN HVPDLEAGPS SYKWTHQQPS DSDLYQMNKR KRQKQTSDSD SSTDNNRGNE CSQKFRKSKK KKRY
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.