missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RASD2 Protein
A cDNA sequence encoding the RASD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | RASD2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973039
|
enQuireBio™
QP13271-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963039
|
enQuireBio™
QP13271-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15953039
|
enQuireBio™
QP13271-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
RASD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RASD2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMKTLSS GNCTLSVPAK NSYRMVVLGA SRVGKSSIVS RFLNGRFEDQ YTPTIEDFHR KVYNIRGDMY QLDILDTSGN HPFPAMRRLS ILTGDVFILV FSLDNRESFD EVKRLQKQIL EVKSCLKNKT KEAAELPMVI CGNKNDHGEL CRQVPTTEAE LLVSGDENCA YFEVSAKKNT NVDEMFYVLF SMAKLPHEMS PALHRKISVQ YGDAFHPRPF CMRRVKEMDA YGMVSPFARR PSVNSDLKYI KAKVLREGQA RERDKCTIQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |