Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5325-1mg
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15965909
  • 7790.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_003692.1
RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Research Use Only
TNFSF11
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
8600
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
EKAMVDGSWL DLAKRSKLEA QPFAHLTINA TDIPSGSHKV SLSSWYHDRG WAKISNMTFS NGKLIVNQDG FYYLYANICF RHHETSGDLA TEYLQLMVYV TKTSIKIPSS HTLMKGGSTK YWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRSGEEISIE VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VRDID
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.