Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAET1G Protein
A cDNA sequence encoding the RAET1G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name RAET1G Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13255-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13255-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13255-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RAET1G Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAET1G filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASGLADPHSLCY DITVIPKFRP GPRWCAVQGQ VDEKTFLHYD CGSKTVTPVS PLGKKLNVTT AWKAQNPVLR EVVDILTEQL LDIQLENYIP KEPLTLQARM SCEQKAEGHG SGSWQLSFDG QIFLLFDSEN RMWTTVHPGA RKMKEKWEND KDMTMSFHYI SMGDCTGWLE DFLMGMDSTL EPSAGGTV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.