Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB7A Protein
A cDNA sequence encoding the RAB7A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name RAB7A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13246-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13246-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13246-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RAB7A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB7A protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTSRKKVLLK VIILGDSGVG KTSLMNQYVN KKFSNQYKAT IGADFLTKEV MVDDRLVTMQ IWDTAGQERF QSLGVAFYRG ADCCVLVFDV TAPNTFKTLD SWRDEFLIQA SPRDPENFPF VVLGNKIDLE NRQVATKRAQ AWCYSKNNIP YFETSAKEAINVEQAFQTIA RNALKQETEV ELYNEFPEPI KLDKNDRAKA SAESCSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.