Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB13 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name RAB13 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13229-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13229-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13229-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RAB13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAB13 protein (0.25 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 1mM DTT, 200mM NaCl, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKAYDHLFK LLLIGDSGVG KTCLIIRFAE DNFNNTYIST IGIDFKIRTV DIEGKKIKLQ VWDTAGQERF KTITTAYYRG AMGIILVYDI TDEKSFENIQ NWMKSIKENA SAGVERLLLG NKCDMEAKRK VQKEQADKLA REHGIRFFET SAKSSMNVDE AFSSLARDIL LKSGGRRSGN GNKPPSTDLK TCDKKNTNKC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.