Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QTRT1 Protein
A cDNA sequence encoding the QTRT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name QTRT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13226-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13226-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13226-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
QTRT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
QTRT1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMAGAA TQASLESAPR IMRLVAECSR SRARAGELWL PHGTVATPVF MPVGTQATMK GITTEQLDAL GCRICLGNTY HLGLRPGPEL IQKANGLHGF MNWPHNLLTD SGGFQMVSLV SLSEVTEEGV RFRSPYDGNE TLLSPEKSVQ IQNALGSDII MQLDDVVSST VTGPRVEEAM YRSIRWLDRC IAAHQRPDKQ NLFAIIQGGL DADLRATCLE EMTKRDVPGF AIGGLSGGES KSQFWRMVAL STSRLPKDKP RYLMGVGYAT DLVVCVALGC DMFDCVFPTR TARFGSALVP TGNLQLRKKV FEKDFGPIDP ECTCPTCQKH SRAFLHALLH SDNTAALHHL TVHNIAYQLQ LMSAVRTSIV EKRFPDFVRD FMGAMYGDPT LCPTWATDAL ASVGITLG
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.