Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTRH2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTRH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 51651
Name PTRH2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PTRH2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902869
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13214-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13214-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13214-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
51651
Research Use Only
PTRH2
Human
His
The PTRH2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
PTRH2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEYKMILVVR NDLKMGKGKV AAQCSHAAVS AYKQIQRRNP EMLKQWEYCG QPKVVVKAPD EETLIALLAH AKMLGLTVSL IQDAGRTQIA PGSQTVLGIG PGPADLIDKV TGHLKLY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.