Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTP4A3 Protein
A cDNA sequence encoding the PTP4A3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Name PTP4A3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13210-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13210-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13210-1MG
1 mg
2605.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PTP4A3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PTP4A3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM EDTA, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARMNRPAPV EVSYKHMRFL ITHNPTNATL STFIEDLKKY GATTVVRVCE VTYDKTPLEK DGITVVDWPF DDGAPPPGKV VEDWLSLVKA KFCEAPGSCV AVHCVAGLGR APVLVALALI ESGMKYEDAI QFIRQKRRGA INSKQLTYLE KYRPKQRLRFKDPHTHKTRC CVM
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.