Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTMA Protein
A cDNA sequence encoding the PTMA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PTMA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13206-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13206-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13206-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PTMA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PTMA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDAAVD TSSEITTKDL KEKKEVVEEA ENGRDAPANG NANEENGEQE ADNEVDEEEE EGGEEEEEEE EGDGEEEDGD EDEEAESATG KRAAEDDEDD DVDTKKQKTD EDD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.