Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGR1 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PTGR1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13202-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13202-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13202-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PTGR1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PTGR1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, 10% glycerol, 1mM DTT and 200mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMVRTK TWTLKKHFVG YPTNSDFELK TAELPPLKNG EVLLEALFLT VDPYMRVAAK RLKEGDTMMG QQVAKVVESK NVALPKGTIV LASPGWTTHS ISDGKDLEKL LTEWPDTIPL SLALGTVGMP GLTAYFGLLE ICGVKGGETV MVNAAAGAVG SVVGQIAKLK GCKVVGAVGS DEKVAYLQKL GFDVVFNYKT VESLEETLKK ASPDGYDCYF DNVGGEFSNT VIGQMKKFGR IAICGAISTY NRTGPLPPGP PPEIVIYQEL RMEAFVVYRW QGDARQKALK DLLKWVLEGK IQYKEYIIEG FENMPAAFMG MLKGDNLGKT IVKA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.