Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMD13 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMD13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PSMD13 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13192-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13192-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13192-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PSMD13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMD13 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKDVPGF LQQSQNSGPG QPAVWHRLEE LYTKKLWHQL TLQVLDFVQD PCFAQGDGLI KLYENFISEF EHRVNPLSLV EIILHVVRQM TDPNVALTFL EKTREKVKSS DEAVILCKTA IGALKLNIGD LQVTKETIED VEEMLNNLPG VTSVHSRFYD LSSKYYQTIG NHASYYKDAL RFLGCVDIKD LPVSEQQERA FTLGLAGLLG EGVFNFGELL MHPVLESLRN TDRQWLIDTL YAFNSGNVER FQTLKTAWGQ QPDLAANEAQ LLRKIQLLCL MEMTFTRPAN HRQLTFEEIA KSAKITVNEV ELLVMKALSV GLVKGSIDEV DKRVHMTWVQ PRVLDLQQIK GMKDRLEFWC TDVKSMEMLV EHQAHDILT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.