Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMB7 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMB7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Name PSMB7 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15952779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13189-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13189-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13189-50UG
50 μg
1590.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PSMB7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMB7 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTIAGVVYK DGIVLGADTR ATEGMVVADK NCSKIHFISP NIYCCGAGTA ADTDMTTQLI SSNLELHSLS TGRLPRVVTA NRMLKQMLFR YQGYIGAALV LGGVDVTGPH LYSIYPHGST DKLPYVTMGS GSLAAMAVFE DKFRPDMEEE EAKNLVSEAI AAGIFNDLGS GSNIDLCVIS KNKLDFLRPY TVPNKKGTRL GRYRCEKGTT AVLTEKITPL EIEVLEETVQ TMDTS
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.