missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PSMA8 Protein

A cDNA sequence encoding the PSMA8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 7525.00 CHF

Spezifikation

Name PSMA8 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13186-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15962769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13186-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15972769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13186-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PSMA8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMA8 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASRYDRAIT VFSPDGHLFQ VEYAQEAVKK GSTAVGIRGT NIVVLGVEKK SVAKLQDERT VRKICALDDH VCMAFAGLTA DARVVINRAR VECQSHKLTV EDPVTVEYIT RFIATLKQKY TQSNGRRPFG ISALIVGFDD DGISRLYQTD PSGTYHAWKA NAIGRSAKTV REFLEKNYTE DAIASDSEAI KLAIKALLEV VQSGGKNIEL AIIRRNQPLK MFSAKEVELY VTEIEKEKEE AEKKKSKKSV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications