Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PSAT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13178-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13178-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13178-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PSAT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDAPRQ VVNFGPGPAK LPHSVLLEIQ KELLDYKGVG ISVLEMSHRS SDFAKIINNT ENLVRELLAV PDNYKVIFLQ GGGCGQFSAV PLNLIGLKAG RCADYVVTGA WSAKAAEEAK KFGTINIVHP KLGSYTKIPD PSTWNLNPDA SYVYYCANET VHGVEFDFIP DVKGAVLVCD MSSNFLSKPV DVSKFGVIFA GAQKNVGSAG VTVVIVRDDL LGFALRECPS VLEYKVQAGN SSLYNTPPCF SIYVMGLVLE WIKNNGGAAA MEKLSSIKSQ TIYEIIDNSQ GFYVCPVEPQ NRSKMNIPFR IGNAKGDDAL EKRFLDKALE LNMLSLKGHR SVGGIRASLY NAVTIEDVQK LAAFMKKFLE MHQL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.