Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRPSAP2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRPSAP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | PRPSAP2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972719
|
enQuireBio™
QP13171-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962719
|
enQuireBio™
QP13171-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952719
|
enQuireBio™
QP13171-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PRPSAP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PRPSAP2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFCVTPP ELETKMNITK GGLVLFSANS NSSCMELSKK IAERLGVEMG KVQVYQEPNR ETRVQIQESV RGKDVFIIQT VSKDVNTTIM ELLIMVYACK TSCAKSIIGV IPYFPYSKQC KMRKRGSIVS KLLASMMCKA GLTHLITMDL HQKEIQGFFN IPVDNLRASP FLLQYIQEEI PDYRNAVIVA KSPASAKRAQ SFAERLRLGI AVIHGEAQDA ESDLVDGRHS PPMVRSVAAI HPSLEIPMLI PKEKPPITVV GDVGGRIAII VDDIIDDVDS FLAAAETLKE RGAYKIFVMA THGLLSSDAP RRIEESAIDE VVVTNTIPHE VQKLQCPKIK TVDISMILSE AIRRIHNGES MSYLFRNIGL DD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |