Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolactin / PRL Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 1880.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000939.1
Gen-ID (Entrez) 5617
Name Prolactin / PRL Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5359-10UG
10 μg
107.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15905979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5359-50UG
50 μg
251.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5359-100UG
100 μg
432.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15995969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5359-500UG
500 μg
1110.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15985969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5359-1MG
1 mg
1880.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_000939.1
Prolactin / PRL Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the NB2-11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^6 units/mg.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
5617
Research Use Only
PRL
Recombinant Protein
E. coli
MLPICPGGAA RCQVTLRDLF DRAVVLSHYI HNLSSEMFSE FDKRYTHGRG FITKAINSCH TSSLATPEDK EQAQQMNQKD FLSLIVSILR SWNEPLYHLV TEVRGMQEAP EAILSKAVEI EEQTKRLLEG MELIVSQVHP ETKENEIYPV WSGLPSLQMA DEESRLSAYY NLLHCLRRDS HKIDNYLKLL KCRIIHNNNC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.