Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name Procalcitonin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Human Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas. The assay was run at 80ng/ml with a typical recovery of 80 percent.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975348
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10847-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955348
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10847-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965348
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10847-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Procalcitonin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
APFRSALESS PADPATLSED EARLLLAALV QDYVQMKASE LEQEQEREGS SLDSPRSKRC GNLSTCMLGT YTQDFNKFHT FPQTAIGVGA PGKKRDMSSD LERDHRPHVS MPQNAN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Human Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas. The assay was run at 80ng/ml with a typical recovery of 80 percent.
Human
Untagged
Lyophilized from 10mM sodium phosphate pH 7.5.