Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRMT3 Protein
A cDNA sequence encoding the PRMT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PRMT3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13148-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13148-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13148-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRMT3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRMT3 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 20% glycerol, 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSLASG ATGGRGAVEN EEDLPELSDS GDEAAWEDED DADLPHGKQQ TPCLFCNRLF TSAEETFSHC KSEHQFNIDS MVHKHGLEFY GYIKLINFIR LKNPTVEYMN SIYNPVPWEK EEYLKPVLED DLLLQFDVED LYEPVSVPFS YPNGLSENTS VVEKLKHMEA RALSAEAALA RAREDLQKMK QFAQDFVMHT DVRTCSSSTS VIADLQEDED GVYFSSYGHY GIHEEMLKDK IRTESYRDFI YQNPHIFKDK VVLDVGCGTG ILSMFAAKAG AKKVLGVDQS EILYQAMDII RLNKLEDTIT LIKGKIEEVH LPVEKVDVII SEWMGYFLLF ESMLDSVLYA KNKYLAKGGS VYPDICTISL VAVSDVNKHA DRIAFWDDVY GFKMSCMKKA VIPEAVVEVL DPKTLISEPC GIKHIDCHTT SISDLEFSSD FTLKITRTSM CTAIAGYFDI YFEKNCHNRV VFSTGPQSTK THWKQTVFLL EKPFSVKAGE ALKGKVTVHK NKKDPRSLTV TLTLNNSTQT YGLQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.