missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PRKCE Protein

A cDNA sequence encoding the PRKCE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 6945.00 CHF

Spezifikation

Name PRKCE Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13145-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15972639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13145-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15982639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13145-1MG
1 mg
6945.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PRKCE Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRKCE is supplied in 20mM Tris, pH 7.4, 0.1M NaCl, 20% glycerol, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine and 0.03% Brij-35.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MVVFNGLLKI KICEAVSLKP TAWSLRHAVG PRPQTFLLDP YIALNVDDSR IGQTATKQKT NSPAWHDEFV TDVCNGRKIE LAVFHDAPIG YDDFVANCTI QFEELLQNGS RHFEDWIDLE PEGRVYVIID LSGSSGEAPK DNEERVFRER MRPRKRQGAV RRRVHQVNGH KFMATYLRQP TYCSHCRDFI WGVIGKQGYQ CQVCTCVVHK RCHELIITKC AGLKKQETPD QVGSQRFSVN MPHKFGIHNY KVPTFCDHCG SLLWGLLRQG LQCKVCKMNV HRRCETNVAP NCGVDARGIA KVLADLGVTP DKITNSGQRR KKLIAGAESP QPASGSSPSE EDRSKSAPTS PCDQEIKELE NNIRKALSFD NRGEEHRAAS SPDGQLMSPG ENGEVRQGQA KRLGLDEFNF IKVLGKGSFG KVMLAELKGK DEVYAVKVLK KDVILQDDDV DCTMTEKRIL ALARKHPYLT QLYCCFQTKD RLFFVMEYVN GGDLMFQIQR SRKFDEPRSR FYAAEVTSAL MFLHQHGVIY RDLKLDNILL DAEGHCKLAD FGMCKEGILN GVTTTTFCGT PDYIAPEILQ ELEYGPSVDW WALGVLMYEM MAGQPPFEAD NEDDLFESIL HDDVLYPVWL SKEAVSILKA FMTKNPHKRL GCVASQNGED AIKQHPFFKE IDWVLLEQKK IKPPFKPRIK TKRDVNNFDQ DFTREEPVLT LVDEAIVKQI NQEEFKGFSY FGEDLMP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications