Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAR2A Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAR2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PRKAR2A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13144-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13144-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13144-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRKAR2A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRKAR2A protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSHIQIP PGLTELLQGY TVEVLRQQPP DLVEFAVEYF TRLREARAPA SVLPAATPRQ SLGHPPPEPG PDRVADAKGD SESEEDEDLE VPVPSRFNRR VSVCAETYNP DEEEEDTDPR VIHPKTDEQR CRLQEACKDI LLFKNLDQEQ LSQVLDAMFE RIVKADEHVI DQGDDGDNFY VIERGTYDIL VTKDNQTRSV GQYDNRGSFG ELALMYNTPR AATIVATSEG SLWGLDRVTF RRIIVKNNAK KRKMFESFIE SVPLLKSLEV SERMKIVDVI GEKIYKDGER IITQGEKADS FYIIESGEVS ILIRSRTKSN KDGGNQEVEI ARCHKGQYFG ELALVTNKPR AASAYAVGDV KCLVMDVQAF ERLLGPCMDI MKRNISHYEE QLVKMFGSSV DLGNLGQ
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.