Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAG1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PRKAG1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13142-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13142-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13142-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PRKAG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PRKAG1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMETVISS DSSPAVENEH PQETPESNNS VYTSFMKSHR CYDLIPTSSK LVVFDTSLQV KKAFFALVTN GVRAAPLWDS KKQSFVGMLT ITDFINILHR YYKSALVQIY ELEEHKIETW REVYLQDSFK PLVCISPNAS LFDAVSSLIR NKIHRLPVID PESGNTLYIL THKRILKFLK LFITEFPKPE FMSKSLEELQ IGTYANIAMV RTTTPVYVAL GIFVQHRVSA LPVVDEKGRV VDIYSKFDVI NLAAEKTYNN LDVSVTKALQ HRSHYFEGVL KCYLHETLET IINRLVEAEV HRLVVVDEND VVKGIVSLSD ILQALVLTGG EKKP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.