Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAB1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | PRKAB1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962619
|
enQuireBio™
QP13139-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982619
|
enQuireBio™
QP13139-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972619
|
enQuireBio™
QP13139-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PRKAB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PRKAB1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGNTSSE RAALERHGGH KTPRRDSSGG TKDGDRPKIL MDSPEDADLF HSEEIKAPEK EEFLAWQHDL EVNDKAPAQA RPTVFRWTGG GKEVYLSGSF NNWSKLPLTR SHNNFVAILD LPEGEHQYKF FVDGQWTHDP SEPIVTSQLG TVNNIIQVKK TDFEVFDALM VDSQKCSDVS ELSSSPPGPY HQEPYVCKPE ERFRAPPILP PHLLQVILNK DTGISCDPAL LPEPNHVMLN HLYALSIKDG VMVLSATHRY KKKYVTTLLY KPI | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |