Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PREP Protein
A cDNA sequence encoding the PREP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5550
Name PREP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PREP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13136-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13136-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13136-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5550
Research Use Only
PREP
Human
His
PREP protein solution (0.25 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.
PREP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSLQYP DVYRDETAVQ DYHGHKICDP YAWLEDPDSE QTKAFVEAQN KITVPFLEQC PIRGLYKERM TELYDYPKYS CHFKKGKRYF YFYNTGLQNQ RVLYVQDSLE GEARVFLDPN ILSDDGTVAL RGYAFSEDGE YFAYGLSASG SDWVTIKFMK VDGAKELPDV LERVKFSCMA WTHDGKGMFY NSYPQQDGKS DGTETSTNLH QKLYYHVLGT DQSEDILCAE FPDEPKWMGG AELSDDGRYV LLSIREGCDP VNRLWYCDLQ QESSGIAGIL KWVKLIDNFE GEYDYVTNEG TVFTFKTNRQ SPNYRVINID FRDPEESKWK VLVPEHEKDV LEWIACVRSN FLVLCYLHDV KNILQLHDLT TGALLKTFPL DVGSIVGYSG QKKDTEIFYQ FTSFLSPGII YHCDLTKEEL EPRVFREVTV KGIDASDYQT VQIFYPSKDG TKIPMFIVHK KGIKLDGSHP AFLYGYGGFN ISITPNYSVS RLIFVRHMGG ILAVANIRGG GEYGETWHKG GILANKQNCF DDFQCAAEYL IKEGYTSPKR LTINGGSNGG LLVAACANQR PDLFGCVIAQ VGVMDMLKFH KYTIGHAWTT DYGCSDSKQH FEWLVKYSPL HNVKLPEADD IQYPSMLLLT ADHDDRVVPL HSLKFIATLQ YIVGRSRKQS NPLLIHVDTK AGHGAGKPTA KVIEEVSDMF AFIARCLNVD WIP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.