Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 8788 |
| Molekulargewicht | 29.7 kDa |
| Name | Pref-1/DLK-1/FA1 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Pref-1/DLK1/FA1 protein Ala24-Pro297 (Arg248Pro) (Lys295Ser),with a C-terminal 6-His tag |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |