Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein
Artikelnummer. 18310258
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18310258
Marke: R&D Systems™ 1144PR025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Pref-1/DLK1/FA1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 8788
Molekulargewicht 29.7 kDa
Name Pref-1/DLK-1/FA1
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Pref-1/DLK1/FA1 protein Ala24-Pro297 (Arg248Pro) (Lys295Ser),with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.