Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1G Protein
A cDNA sequence encoding the PPM1G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PPM1G Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity: >3,000 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme hydrolyzing 1 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at 25C, pH7.5 using 10mM of substrate.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10834-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10834-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10834-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PPM1G Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGAYLSQPNT VKCSGDGVGA PRLPLPYGFS AMQGWRVSME DAHNCIPELD SETAMFSVYD GHGGEEVALY CAKYLPDIIK DQKAYKEGKL QKALEDAFLA IDAKLTTEEV IKELAQIAGR PTEDEDEKEK VADEDDVDNE EAALLHEEAT MTIEELLTRY GQNCHKGPPH SKSGGGTGEE PGSQGLNGEA GPEDSTRETP SQENGPTAKA YTGFSSNSER GTEAGQVGEP GIPTGEAGPS CSSASDKLPR VAKSKFFEDS EDESDEAEEE EEDSEECSEE EDGYSSEEAE NEEDEDDTEE AEEDDEEEEE EMMVPGMEGK EEPGSDSGTT AVVALIRGKQ LIVANAGDSR CVVSEAGKAL DMSYDHKPED EVELARIKNA GGKVTMDGRV NGGLNLSRAI GDHFYKRNKN LPPEEQMISA LPDIKVLTLT DDHEFMVIAC DGIWNVMSSQ EVVDFIQSKI SQRDENGELR LLSSIVEELL DQCLAPDTSG DGTGCDNMTC IIICFKPRNT AELQPESGKR KLEEVLSTEG AEENGNSDKK KKAKRD
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: >3,000 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme hydrolyzing 1 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at 25C, pH7.5 using 10mM of substrate.
Human
His
The PPM1G solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 20% glycerol.