Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1F Protein
A cDNA sequence encoding the PPM1F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PPM1F Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13119-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13119-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13119-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PPM1F Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PPM1F solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSGAPQ KSSPMASGAE ETPGFLDTLL QDFPALLNPE DPLPWKAPGT VLSQEEVEGE LAELAMGFLG SRKAPPPLAA ALAHEAVSQL LQTDLSEFRK LPREEEEEEE DDDEEEKAPV TLLDAQSLAQ SFFNRLWEVA GQWQKQVPLA ARASQRQWLV SIHAIRNTRR KMEDRHVSLP SFNQLFGLSD PVNRAYFAVF DGHGGVDAAR YAAVHVHTNA ARQPELPTDP EGALREAFRR TDQMFLRKAK RERLQSGTTG VCALIAGATL HVAWLGDSQV ILVQQGQVVK LMEPHRPERQ DEKARIEALG GFVSHMDCWR VNGTLAVSRA IGDVFQKPYV SGEADAASRA LTGSEDYLLL ACDGFFDVVP HQEVVGLVQS HLTRQQGSGL RVAEELVAAA RERGSHDNIT VMVVFLRDPQ ELLEGGNQGE GDPQAEGRRQ DLPSSLPEPE TQAPPRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.