Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 10465
Name PPIH Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol PPIH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10830-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10830-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10830-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
10465
Research Use Only
PPIH
Recombinant Protein
E. coli
MAVANSSPVN PVVFFDVSIG GQEVGRMKIE LFADVVPKTA ENFRQFCTGEFRKDGVPIGY KGSTFHRVIK DFMIQGGDFV NGDGTGVASI YRGPFADENF KLRHSAPGLL SMANSGPSTN GCQFFITCSK CDWLDGKHVV FGKIIDGLLV MRKIENVPTG PNNKPKLPVV ISQCGEM
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
PPIH Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 220 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
Untagged
1 mg/ml solution containing 1x PBS pH 7.4 10% glycerol.